Learn More
Invitrogen™ Mouse Leptin R ELISA Kit
ELISA
698.00€ - 5420.00€
Especificaciones
Número de acceso | B219; antígeno CD CD295; CD295; antígeno CD295; db; diabetes; Fa; HuB219; HuB219.2; LEPR; LEP-R; Leprb; LEPRD; LEPROT; Receptor de leptina; Receptor de leptina (graso); proteína relacionada con genes del receptor de leptina; Modb1; receptor OB; tipo obeso; obl; Obr; OB-R; OB-RGRP |
---|---|
Intervalo del ensayo | De 32 a 8000 pg/ml |
Sensibilidad del ensayo | 32 pg/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16634914
|
Invitrogen™
EM48RB |
96 pruebas |
698.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17854230
|
Invitrogen™
EM48RBX10 |
10 × 96 pruebas |
5420.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17135649
|
Invitrogen™
EM48RBX5 |
5 x 96 pruebas |
2860.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Mouse Leptin R quantitates mouse Leptin R in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse Leptin R.
The leptin (OB-R) receptor is a member of the cytokine receptor superfamily which plays an important role in mammalian body weight homeostasis and energy balance. Ligand-induced activation of the OB-R by the adipose tissue-secreted hormone, leptin, appears to activate downstream signaling events through the Janus kinase (JAK)/signal transducer and activator of transcription (STAT) pathway. Leptin can homo-dimerize OB-R extracellular domains while downstream signaling events are initiated upon homo-dimerization of OB-R intracellular domains. Several isoforms of the OB-R which differ in length and signaling capabilities have been reported. RNA transcripts encoding the OB-R long form have been found in the choroid plexus and in the hypothalamus which has been proposed as a control center for satiety and energy expenditure. Mutations in either the mouse OB-R (db) or leptin (ob) genes have been shown to result in early-onset obesity. Metabolic abnormalities attributable to these genotypes include hypercorticoidemia, hyperinsulinemia and insulin resistance, hyperglycemia, altered CNS activity, reduced metabolic rate of brown adipose tissue, and a large increase in white adipose tissue.Especificaciones
B219; antígeno CD CD295; CD295; antígeno CD295; db; diabetes; Fa; HuB219; HuB219.2; LEPR; LEP-R; Leprb; LEPRD; LEPROT; Receptor de leptina; Receptor de leptina (graso); proteína relacionada con genes del receptor de leptina; Modb1; receptor OB; tipo obeso; obl; Obr; OB-R; OB-RGRP | |
32 pg/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
Lepr | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl | |
Receptor de leptina | |
4 h 45 min |
De 32 a 8000 pg/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P48356 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Invitrogen™ Mouse Leptin R ELISA Kit