Learn More
Invitrogen™ Mouse Leptin R ELISA Kit
ELISA
Marca: Invitrogen™ EM48RBX10
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Mouse Leptin R quantitates mouse Leptin R in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse Leptin R.
El receptor de leptina (OB-R) es un miembro de la superfamilia de receptores de citoquinas que desempeña una función importante en la homeostasis de peso corporal de mamíferos y el equilibrio energético. La activación inducida por ligandos del OB-R por la hormona secretada por tejido adiposo, la leptina, parece activar eventos de señalización posteriores a través del transductor de señal/quinasa Janus (JAK) y el activador de la vía de transcripción (STAT). La leptina puede homodimerizar dominios extracelulares de OB-R mientras que los eventos de señalización posteriores se inician en la homodimerización de dominios intracelulares de OB-R. Se han notificado varias isoformas del OB-R que difieren en longitud y capacidad de señalización. Las transcripciones de ARN que codifican la forma larga de OB-R se han encontrado en el plexo coroideo y en el hipotálamo, que se ha propuesto como centro de control para la saciedad y el gasto energético. Se ha demostrado que las mutaciones en los genes OB-R (db) o leptina (ob) de ratón provocan la aparición temprana de la obesidad. Las anomalías metabólicas atribuibles a estos genotipos incluyen la hipercorticoidemia, la hiperinsulinemia y la resistencia a la insulina, la hiperglucemia, la actividad alterada del SNC, la reducción de la tasa metabólica del tejido adiposo marrón y un gran aumento del tejido adiposo blanco.
Especificaciones
B219; antígeno CD CD295; CD295; antígeno CD295; db; diabetes; Fa; HuB219; HuB219.2; LEPR; LEP-R; Leprb; LEPRD; LEPROT; Receptor de leptina; Receptor de leptina (graso); proteína relacionada con genes del receptor de leptina; Modb1; receptor OB; tipo obeso; obl; Obr; OB-R; OB-RGRP | |
32 pg/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
Lepr | |
< 10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 32 a 8000 pg/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P48356 | |
< 12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
10 × 96 pruebas | |
Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl | |
Receptor de leptina | |
4 h 45 min |
Título del producto
Invitrogen™ Mouse Leptin R ELISA Kit > 10 x 96 pruebas
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido