missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gibco™ Mouse IL-3 Recombinant Protein, PeproTech®
Recombinant Protein
86.50€ - 3200.00€
Especificaciones
Número de acceso | P01586 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
Formulación | protein with no preservative |
ID de gen (Entrez) | 16187 |
Peso molecular | 15.1 kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17871403
|
Gibco™
213-13-100UG |
100 μg |
642.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17839982
|
Gibco™
213-13-10UG |
10 μg |
210.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17820053
|
Gibco™
213-13-1MG |
1 mg |
3200.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17850253
|
Gibco™
213-13-250UG |
250 μg |
1122.00€
250 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17811703
|
Gibco™
213-13-2UG |
2 μg |
86.50€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17821913
|
Gibco™
213-13-500UG |
500 μg |
1912.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17831913
|
Gibco™
213-13-50UG |
50 μg |
387.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Recombinant Murine IL-3 is a 15.1 kDa globular protein containing 135 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Interleukin 3 (IL-3), also called Mast Cell Growth Factor (MCGF), Multi-Colony Stimulating Factor (multi-CSF), or Eosinophil-CSF (E-CSF), is produced by activated T cells, mast cells and eosinophils. IL-3 is a hematopoietic growth factor that stimulates colony formation of erythroid, megakaryocyte, neutrophil, eosinophil, basophil, mast cell and monocytic lineages. Most of these functions are enhanced or dependent on co-stimulation with other cytokines. Human and mouse IL-3 share only 29% sequence identity at the amino acid level. The bioactivity of IL-3 is highly species specific. For example, human IL-3 has no activity on mouse cells. IL-3 is a potent growth promoting cytokine. IL-3 is capable of supporting the proliferation of a broad range of hematopoietic cell types, and is involved in a variety of cell activities such as cell growth, differentiation and apoptosis. IL-3 has been shown to also possess neurotrophic activity, and it may be associated with neurologic disorders.Especificaciones
P01586 | |
protein with no preservative | |
15.1 kDa | |
E. coli | |
<1 EU/ μg | |
IL-3 | |
The ED50 as determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of murine NFS-60 cells is ≤ 0.05 ng/ml, corresponding to a specific activity of ≥ 2 x 10^7 units/mg | |
Recombinant | |
-20°C | |
Lyophilized |
ELISA, Functional Assay, Western Blot | |
16187 | |
Mouse IL-3 | |
RUO | |
BP/BPA; BPA; Colony stimulating factor multiple; colony-stimulating factor, multiple; Csfmu; Eo-CSF; HCGF; hematopoietic growth factor; Il3; Il-3; ILN; Interleukin; interleukin 3; Interleukin 3 (colony stimulating factor; Interleukin3; interleukin-3; Mast cell growth factor; mast-cell growth factor; MCGF; MGC79398; MGC79399; MGF; Multi CSF; MULTI-CSF; Multilineage colony stimulating factor; multilineage-colony-stimulating factor; multiple); multipotential colony-stimulating factor; P cell stimulating factor; P-cell stimulating factor; P-cell-stimulating factor; PCSA; PSF | |
IL3 | |
Unconjugated | |
MDTHRLTRTL NCSSIVKEII GKLPEPELKT DDEGPSLRNK SFRRVNLSKF VESQGEVDPE DRYVIKSNLQ KLNCCLPTSA NDSALPGVFI RDLDDFRKKL RFYMVHLNDL ETVLTSRPPQ PASGSVSPNR GTVEC | |
E. coli | |
≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Gibco™ Mouse IL-3 Recombinant Protein, PeproTech®