Learn More
Invitrogen™ Mouse IFN-alpha/beta R2 ELISA Kit
ELISA
700.00€ - 5530.00€
Especificaciones
Número de acceso | AI747302; receptor alfa/beta de interferón humano; IFN alfa/betaRbeta; IFN R2; IFNABR; IFNalfa/beta R2; receptor IFN alfa/beta 2; IFNalfa/betaR2; IFN alfa/betaR2; IFN-alfa/betaRbeta; IFNalfa/beta-Rbeta; IFN alfa-REC; IFNAR2; Ifnar-2; IFNARB; IFN-R; IFNR2; IFN-R-2; IMD45; receptor de interferón (alfa y beta) 2; receptor de interferón (alfa, beta y omega) 2; subunidad 2 del receptor de interferón alfa y beta; proteína de unión alfa de interferón; receptor de interferón alfa/beta 2; receptor de interferón 2 c; receptor de interferón alfa/beta 2; cadena beta del receptor de interferón alfa/beta; receptor de interferón alfa/beta tipo I 2 A; receptor de interferón tipo I 2 |
---|---|
Intervalo del ensayo | De 0,25 a 50 ng/ml |
Sensibilidad del ensayo | 0,25 ng/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17135639
|
Invitrogen™
EM39RBX5 |
5 x 96 pruebas |
2860.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17124893
|
Invitrogen™
EM39RB |
96 pruebas |
700.00€
paquete de 96 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18557864
|
Invitrogen™
EM39RBX10 |
10 x 96 pruebas |
5530.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Mouse IFN-alpha/beta R2 quantitates mouse IFN-alpha/beta R2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse IFN-alpha/beta R2.
The type I interferons, IFN-alpha and IFN-beta, are a group of structurally and functionally related proteins that are induced by either viruses or double-stranded RNA and are defined by their ability to confer an antiviral state in cells. IFN-alpha and IFN-beta appear to compete with one another for binding to a common cell surface receptor, while immune IFN (IFN-gamma) binds to a distinct receptor. This distinct receptor, IFN-alphaR, is only weakly responsive to type I interferons, in contrast to IFN-alpha/betaR, which binds to and responds effectively to IFN-beta and to several of the IFN-alpha subtypes. IFN-alpha/betaR is expressed as two alternatively spliced transcripts, designated IFN-alpha/betaRalpha (IFN-alpha/betaR1) and IFN-alpha/betaRbeta (IFN-alpha/betaR2), both of which are involved in signal transduction and ligand binding.Especificaciones
AI747302; receptor alfa/beta de interferón humano; IFN alfa/betaRbeta; IFN R2; IFNABR; IFNalfa/beta R2; receptor IFN alfa/beta 2; IFNalfa/betaR2; IFN alfa/betaR2; IFN-alfa/betaRbeta; IFNalfa/beta-Rbeta; IFN alfa-REC; IFNAR2; Ifnar-2; IFNARB; IFN-R; IFNR2; IFN-R-2; IMD45; receptor de interferón (alfa y beta) 2; receptor de interferón (alfa, beta y omega) 2; subunidad 2 del receptor de interferón alfa y beta; proteína de unión alfa de interferón; receptor de interferón alfa/beta 2; receptor de interferón 2 c; receptor de interferón alfa/beta 2; cadena beta del receptor de interferón alfa/beta; receptor de interferón alfa/beta tipo I 2 A; receptor de interferón tipo I 2 | |
0,25 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
IFNAR2 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl | |
IFNAR2 | |
4 h 45 min |
De 0,25 a 50 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
O35664 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Invitrogen™ Mouse IFN-alpha/beta R2 ELISA Kit