Learn More
Invitrogen™ Mouse IFN-alpha/beta R2 ELISA Kit
Código de producto. 17135639
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17135639 5 x 96 pruebas cada uno
17124893 96 pruebas paquete de 96
18557864 10 x 96 pruebas paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17135639 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EM39RBX5
ELISA
Mouse IFN-alpha/beta R2 quantitates mouse IFN-alpha/beta R2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse IFN-alpha/beta R2.
Los interferones de tipo I, IFN alfa e IFN beta, son un grupo de proteínas estructural y funcionalmente relacionadas inducidas por virus o ARN de doble cadena y definidas por su capacidad para conferir un estado antiviral en las células. El IFN alfa y el IFN beta parecen competir entre sí por unirse a un receptor de superficie celular común, mientras que el IFN inmune (IFN gamma) se une a un receptor distinto. Este receptor diferente, el IFN alfaR, solo responde débilmente a los interferones tipo I, en comparación con el IFN alfa/betaR, que se une y responde eficazmente a IFN beta y a varios de los subtipos IFN alfa. IFN alfa/betaR se expresa como dos transcripciones divididas alternativamente, designadas IFN alfa/betaRalfa (IFN alfa/betaR1) e IFN alfa/betaRbeta (IFN alfa/betaR2), ambas implicadas en la transducción de señales y la unión a ligando.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso AI747302; receptor alfa/beta de interferón humano; IFN alfa/betaRbeta; IFN R2; IFNABR; IFNalfa/beta R2; receptor IFN alfa/beta 2; IFNalfa/betaR2; IFN alfa/betaR2; IFN-alfa/betaRbeta; IFNalfa/beta-Rbeta; IFN alfa-REC; IFNAR2; Ifnar-2; IFNARB; IFN-R; IFNR2; IFN-R-2; IMD45; receptor de interferón (alfa y beta) 2; receptor de interferón (alfa, beta y omega) 2; subunidad 2 del receptor de interferón alfa y beta; proteína de unión alfa de interferón; receptor de interferón alfa/beta 2; receptor de interferón 2 c; receptor de interferón alfa/beta 2; cadena beta del receptor de interferón alfa/beta; receptor de interferón alfa/beta tipo I 2 A; receptor de interferón tipo I 2
Intervalo del ensayo De 0,25 a 50 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,25 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) O35664
Símbolo de gen IFNAR2
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo IFNAR2
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min