Learn More
Invitrogen™ Mouse Flt-3 Ligand (FLT3L), AOF Recombinant Protein
Código de producto. p-7203274
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
500 μg
missing translation for 'unitSize'
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
500 microgramos
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17676545
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ RP87733
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Recombinant Protein
Animal Origin Free Reconstitute with 0.1 mg/mL sterile water
FLT3LG (Fms Related Tyrosine Kinase 3 Ligand) is a Protein Coding gene. Diseases associated with FLT3LG include Aplastic Anemia and Brain Cancer. Among its related pathways are Hematopoietic Stem Cell Differentiation Pathways and Lineage-specific Markers and Ras signaling pathway. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include protein homodimerization activity and cytokine activity. Dendritic cells (DCs) provide the key link between innate and adaptive immunity by recognizing pathogens and priming pathogen-specific immune responses. FLT3LG controls the development of DCs and is particularly important for plasmacytoid DCs and CD8-positive classical DCs and their CD103-positive tissue counterparts.
  • Purity: >95% by SDS-Page
  • Endotoxin Concentration: AX41 ≤EUs/μg
  • Protein Length: 163 aa.
  • Biological Activity: <10 ng/mL
  • Molecular Weight: 18.6 kDa
  • Animal Origin Free: Yes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Número de acceso P49772
Para utilizar con (aplicación) Control, ELISA, Functional Assay, Gel Shift, Western Blot
Formulación 10 mM sodium phosphate with no preservative
ID de gen (Entrez) 14256
Peso molecular 18.6 kDa
Nombre Mouse Flt3 Ligand (Flt3L), AOF
Cantidad 100 μg
Fuente E. coli
Requisitos de almacenamiento -20°C
Estado normativo RUO
Alias de gen FL; Flt 3 ligand; Flt3 L; Flt3 ligand; Flt3l; FLT3LG; fms related tyrosine kinase 3 ligand; FMS-like tyrosine kinase 3 ligand; Fms-related tyrosine kinase 3 ligand; H-FLT-3-L; Ly72L; M-FLT-3-L; NEWGENE_2322792; SL cytokine
Símbolo de gen Flt3l
Reactividad específica Mouse
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Formulario Lyophilized
Grado de pureza o calidad >95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt