Learn More
Gibco™ Mouse CXCL2 (GRO beta) Recombinant Protein, PeproTech®
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
20 μg
250 μg
500 μg
50 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
20 microgramos
250 microgramos
5 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Descripción
Recombinant Murine MIP-2 is a 7.8 kDa protein consisting of 73 amino acids, including the 'ELR' motif common to the CXC chemokine family that binds to CXCR1 or CXCR2. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Produced by activated monocytes and neutrophils and expressed at sites of inflammation. Hematoregulatory chemokine, which, in vitro, suppresses hematopoietic progenitor cell proliferation. GRO-beta(5-73) shows a highly enhanced hematopoietic activity.
Especificaciones
Especificaciones
Número de acceso | P10889 |
Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
Formulación | protein with no preservative |
ID de gen (Entrez) | 20310 |
Peso molecular | 7.8 kDa |
Nombre | Mouse CXCL2 (GRO beta) |
Cantidad | 100 μg |
Fuente | E. coli |
Estado normativo | RUO |
Concentración de endotoxinas | <1 EU/ μg |
Mostrar más |
Título del producto
Gibco™ Mouse CXCL2 (GRO beta) Recombinant Protein, PeproTech® >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido