Learn More
uvex Zapatos de seguridad perforados Motion S1 SRC
Zapatos de seguridad extremadamente ligeros con un diseño deportivo fabricados con materiales sintéticos, lo que los convierte en adecuados para aquellos que son alérgicos al cromo.Clase de protección S1 de acuerdo con EN ISO 20345:2011 con marcado adicional para una excelente resistencia al deslizamiento (SRC).
Marca:  uvex 6989843
118.13 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15368312
  • 134.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Descripción
  • Zapatos de seguridad S1 ligeros con tecnología de gestión del clima Climazone
  • Fabricados con materiales sintéticos, lo que los hace aptos para aquellos que son alérgicos al cromo
  • Clase de protección S1 de acuerdo con EN ISO 20345:2011, marcado adicional para una excelente resistencia al deslizamiento (SRC)
  • Cumple la especificación ESD con resistencia de drenaje inferior a 35 megaohmios
  • Suela de PU ligera y de limpieza automática con óptima resistencia a la abrasión, absorción de impactos y excelente resistencia al deslizamiento
  • Puntera de acero y una protección estabilizadora antigiro en el talón para prevenir las torceduras de tobillo
  • Las suelas no contienen siliconas, plastificantes y otras sustancias que deterioran la humectación de la pintura
  • Plantilla de espuma antiestática Uvex 3D Hydroflex™ para una óptima absorción de impactos alrededor del talón y en la parte delantera
  • Los cordones elásticos permiten un ajuste individual rápido
  • Adecuados para su uso con ajustes ortopédicos y plantillas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Negro, Plata
Microvelour
Poliuretano de doble densidad (PU)
11 cm
Aceite, gasolina
Trainers
S1
Malla de distancia
43
Acero
Para hombre
Movimiento S1 SRC
No
ESD Safety Shoe
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
uvex Zapatos de seguridad perforados Motion S1 SRC > 43; negro, plata