Learn More
uvex Zapatos de seguridad perforados Motion S1 SRC
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
40
41
43
44
Color:
Negro, Plata
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Zapatos de seguridad S1 ligeros con tecnología de gestión del clima Climazone
- Fabricados con materiales sintéticos, lo que los hace aptos para aquellos que son alérgicos al cromo
- Clase de protección S1 de acuerdo con EN ISO 20345:2011, marcado adicional para una excelente resistencia al deslizamiento (SRC)
- Cumple la especificación ESD con resistencia de drenaje inferior a 35 megaohmios
- Suela de PU ligera y de limpieza automática con óptima resistencia a la abrasión, absorción de impactos y excelente resistencia al deslizamiento
- Puntera de acero y una protección estabilizadora antigiro en el talón para prevenir las torceduras de tobillo
- Las suelas no contienen siliconas, plastificantes y otras sustancias que deterioran la humectación de la pintura
- Plantilla de espuma antiestática Uvex 3D Hydroflex™ para una óptima absorción de impactos alrededor del talón y en la parte delantera
- Los cordones elásticos permiten un ajuste individual rápido
- Adecuados para su uso con ajustes ortopédicos y plantillas
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro, Plata |
| Material de revestimiento | Malla de distancia |
| Material | Microvelour |
| Tamaño | 40 |
| Material de la suela | Poliuretano de doble densidad (PU) |
| Material del dedo del pie | Acero |
| Anchura (métrico) | 11 cm |
| Sexo | Para hombre |
| Resistente a | Aceite, gasolina |
| Modelo | Movimiento S1 SRC |
| Mostrar más |