Learn More
Solución de monometilamina para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
54.00€ - 114.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12942155
![]() |
Fisher Chemical
A 029 100 |
100 mL | Frasco |
54.00€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12952155
![]() |
Fisher Chemical
A 029 250 |
250 mL | Frasco |
77.00€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12962155
![]() |
Fisher Chemical
A 029 500 |
500 mL | Frasco |
114.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
CH3NH3+ |
Especificaciones
Monomethylamine | |
CH3NH3+ | |
Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica |
Líquido | |
1 g/L | |
H2O |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 24 meses(12 meses después de la apertura)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Solución de monometilamina para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™