Learn More
Solución de monometilamina para cromatografía iónica en matriz de H2O a 1 g/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12942155 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12942155 100 mL Frasco 100 ml
12952155 250 mL Frasco 250 ml
12962155 500 mL Frasco 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12942155 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A 029 100
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Fórmula molecular CH3NH3+
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monomethylamine
Envase Frasco
Forma física Líquido
Concentración 1 g/L
Tipo Solución estándar de un solo componente para cromatografía iónica
Solvent or Matrix Water
Cantidad 100 mL