Learn More
Tamiz molecular de deshidratación/desperoxidación, Honeywell™ Fluka™
Gránulos, para la desperoxidación y el secado de disolventes
208.26€ - 634.62€
Especificaciones
Envase | Frasco de polietileno |
---|---|
Nombre del producto químico o material | Molecular Sieve Deperox/Dehydrate Fluka for the deperoxidation and drying of solvents |
CAS | 10124-43-3, 1318-02-1 |
Número UN | UN3077 |
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Frasco de polietileno | |
Molecular Sieve Deperox/Dehydrate Fluka for the deperoxidation and drying of solvents | |
10124-43-3, 1318-02-1 | |
UN3077 |
Seguridad y manipulación
P201-P261-P280-P284-P304 + P340-P308 + P313
missing translation for 'dotInformation' : 9/PGIII
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Molecular Sieve Deperox/Dehydrate Fluka
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
- H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: cobalt sulfate, Zeolite, cuboidal
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Tamiz molecular de deshidratación/desperoxidación, Honeywell™ Fluka™