Learn More
Tamiz molecular de deshidratación/desperoxidación, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15666730 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
15666730 1 kg 1 Kg
15676730 250 g 250 g
2 options
Código de producto. 15666730
Marca: Honeywell Fluka 698051KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Gránulos, para la desperoxidación y el secado de disolventes
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Molecular Sieve Deperox/Dehydrate Fluka for the deperoxidation and drying of solvents
Envase Frasco de polietileno
Cantidad 1 kg
CAS 10124-43-3, 1318-02-1
Número UN UN3077