Learn More
Invitrogen™ DiIC18(5)-DS (1,1'-Dioctadecyl-3,3,3',3'-Tetramethylindodicarbocyanine-5,5'-Disulfonic Acid)
Una vez aplicado a las células, el colorante se difunde lateralmente dentro de la membrana plasmática
Marca: Invitrogen™ D12730
Descripción
La carbocianina lipofílica DiIC18(5)-DS, con fluorescencia de rojo lejano, contiene grupos de sulfonatos para mejorar la solubilidad en agua. Es débilmente fluorescente en agua, pero muy fluorescente y bastante fotoestable cuando se incorpora a membranas. Los grupos de sulfonatos incorporados en este analógico del DiI mejoran la solubilidad en agua. Tiene un coeficiente de extinción extremadamente alto y tiempos de vida de estado excitado cortos (∽ 1 nanosegundo) en entornos lipídicos.
Análisis celular, trazado y seguimiento celular, trazado neuronal
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Rojo | |
Microscopio de fluorescencia | |
Fluorescente | |
DiIC18(5)-DS |
Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz. | |
5 mg | |
Temperatura ambiente | |
Membrana plasmática, membranas celulares y lípidos, Lipids, Plasma Membrane |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2145059 | Certificado de análisis | 23/08/2019 | D12730 |
2850248 | Certificado de análisis | 31/05/2024 | D12730 |
2729817 | Certificado de análisis | 11/07/2023 | D12730 |
2479983 | Certificado de análisis | 17/02/2022 | D12730 |
2674344 | Certificado de análisis | 26/04/2023 | D12730 |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.