Learn More
Invitrogen™ Dihydroethidium (Hydroethidine)
Sensor de radicales libres
542.00€ - 610.00€
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10530533
Ver documentos
Invitrogen™
D11347
10 x 1mg
610.00€
10 miligramos
11520196
Ver documentos
Invitrogen™
D1168
25 mg
542.00€
25 miligramos
Descripción
Descripción
  • El indicador de superóxido con dihidroetidio, también llamado hidroetidina, muestra una fluorescencia azul en el citosol hasta que se oxida, donde se intercala dentro del ADN de la célula y tiñe su núcleo de un rojo fluorescente brillante
  • Emisión de excitación: 518/606 nm
Los modelos con n.º N.º D23107 solución envasada de 5 mM estabilizada en DMSO.
Apoptosis, análisis celular, estructura celular, rastreo y seguimiento y de la viabilidad, proliferación y función celulares, detección de radicales libres, estrés nitrooxidativo, núcleo, nucleolos y envoltura nuclear, seguimiento de orgánulos, especies reactivas de oxígeno
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Invitrogen™ Dihydroethidium (Hydroethidine)