Learn More
Invitrogen™ Dihydroethidium (Hydroethidine)
Código de producto. 10530533
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
10 x 1mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10530533 10 x 1mg 10 miligramos
11520196 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10530533 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor D11347
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sensor de radicales libres
  • El indicador de superóxido dihidroetidio, también llamado hidroetidina, muestra una fluorescencia azul en el citosol hasta que se oxida, donde se intercala dentro del ADN de la célula y tiñe su núcleo de un rojo fluorescente brillante
  • Excitación emisión: 518/606 nm
Los modelos con n.º N.º D23107 solución envasada de 5 mm estabilizada en DMSO.
Apoptosis, análisis celular, estructura celular, rastreo y seguimiento y de la viabilidad celular, proliferación y función, detección de radicales libres, estrés nitrooxidativo, núcleo, nucleolos y envoltura nuclear, seguimiento de orgánulos, especies reactivas de oxígeno
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Naranja
Cantidad 10 x 1mg
Excitation/Emission 518/606 nm