Learn More
Metro™ Mesas de trabajo Mobile Space Saver con estante Solid
Click to view available options
Dimensiones (Pr x An x Al):
24 x 36 x 34 pulg
24 x 48 x 34 pulg
24 x 60 x 34 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Las unidades pueden montarse en cuestión de minutos sin utilizar herramientas especiales
- El estante inferior se puede ajustar en incrementos de 2,54 cm (1 in)
- La construcción resistente proporciona una capacidad de carga robusta de 272,15 kg (600 lb)
- Los componentes de acero inoxidable de tipo 304 son compatibles con las aplicaciones y los entornos más exigentes
- Los postes de diámetro interior de 2,54 cm (1 pulg.) y la construcción patentada del estante Super Erecta aseguran una mesa rígida y sin oscilaciones
- El acero inoxidable de alta resistencia de calibre 14 elimina prácticamente cualquier ruido
- Utiliza ruedas de polímero resistentes a la corrosión de 12,7 cm (5 in).
Garantía
El producto estará exento de defectos de material y mano de obra con un uso, un servicio y un mantenimiento normales durante un periodo de un (1) año a partir de la fecha de envío del producto por parte del Vendedor, a menos que este especifique lo contrario por escrito.
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Mesa móvil |
Color | Plata |
Fondo (imperial) | 24 in |
Dimensiones (Pr x An x Al) | 24 x 48 x 34 pulg |
Altura (imperial) | 34 in |
Capacidad portante (imperial) | 600 lb |
Capacidad portante (métrico) | 272 kg |
Peso (imperial) | 93 lb |
Anchura (imperial) | 48 in |
Material | Acero inoxidable (304) |
Título del producto
Metro™ Mesas de trabajo Mobile Space Saver con estante Solid >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido