Learn More
Mmp9 Rabbit, anti-Mouse, Clone: 5A1, Proteintech
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
149.00€ - 439.00€
Especificaciones
Antígeno | Mmp9 |
---|---|
Clon | 5A1 |
Concentración | 1000 μg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
Formulario | Liquid |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18007385
|
Proteintech
82854-1-RR-20UL |
20 μL |
149.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18068935
|
Proteintech
82854-1-RR-100UL |
100 μL |
439.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The Mmp9 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of mouse Mmp9. This antibody recognizes mouse antigen. The Mmp9 antibody has been validated for the following applications: WB,ELISA analysis.
Especificaciones
Mmp9 | |
1000 μg/mL | |
Liquid | |
Mouse | |
AW743869, B/MMP9, Clg4b, matrix metallopeptidase 9, MMP 9, Mmp9, pro MMP 9 | |
Primary |
5A1 | |
Western Blot, ELISA | |
Rabbit | |
17395 | |
IgG | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Mmp9 Rabbit, anti-Mouse, Clone: 5A1, Proteintech