Learn More
Mmp9 Rabbit, anti-Mouse, Clone: 5A1, Proteintech
Código de producto. 18007385 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
18007385 20 μL 20 microlitros
18068935 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18007385
Marca: Proteintech 828541RR20UL
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
The Mmp9 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of mouse Mmp9. This antibody recognizes mouse antigen. The Mmp9 antibody has been validated for the following applications: WB,ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno Mmp9
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clon 5A1
Concentración 1000 μg/mL
Símbolos de los genes AW743869, B/MMP9, Clg4b, matrix metallopeptidase 9, MMP 9, Mmp9, pro MMP 9
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 17395
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 150 kDa
Formulario Liquid
Isotype IgG