Learn More
Eppendorf™ Dispositivo MixMate™ básico (sin soportes para tubos)
Este mezclador 3 en 1 para placas, tubos y mezcla de vórtex está indicado para cuando se requiere una mezcla recta. Este instrumento de alta velocidad proporciona una mezcla completa de sus muestras en segundos. Excepcional 2D Mix-Control para una mezcla optimizada con tecnología antiderrames.
2150.00€
Especificaciones
Intervalo de velocidad | 3000 rpm |
---|---|
Tensión | 230 V |
Vataje | 40 W |
Admite | Microtubos, tubos, 1 placa de PCR/1 placa de DWP |
Capacidad de tubos | 0,2 ml, 0,5 ml, 1,5 ml, 2,0 ml, 1 placa de PCR/1 placa de DWP |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
16080542
|
Eppendorf™
5353000510 |
Enchufe de la UE |
2150.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Mezclador de alta velocidad (3.000 rpm) para la mezcla rápida y eficiente de pequeños volúmenes en todos los formatos de recipientes comunes hasta 50 mL
- Tecnología 2DMix-Control (órbita de mezcla plana sin movimiento vertical) para una mezcla controlada y resultados reproducibles en segundos
- Tecnología antiderrames para movimientos de mezcla controlados sin humectación de la tapa y sin contaminaciones cruzadas
- 5 soportes de tubos diferentes (0,5 mL, 1,5/2,0 mL, 5/15 mL, 30/50 mL, placas PCR de 96 pocillos) para una gran flexibilidad de recipientes
- Función vortex integrada para varios formatos de tubos para mezclas distintas de muestras
- Mínima transferencia de la vibración a la mano/brazo durante la agitación con vórtex (certificado disponible) para un manejo ergonómico (PhysioCare Concept™)
- 5 teclas programables con parámetros de mezcla estándar predefinidos para un uso fácil
- Muy estable: permanece en su posición incluso a la máxima velocidad de mezcla
- Funcionamiento silencioso para beneficio del entorno de trabajo
Especificaciones
3000 rpm | |
40 W | |
0,2 ml, 0,5 ml, 1,5 ml, 2,0 ml, 1 placa de PCR/1 placa de DWP | |
23 cm | |
17 cm | |
96 x 0,2 ml, 24 x 0,5 ml, 24 x 1,5 ml, 24 x 2,0 ml, 1 placa de PCR/1 placa de DWP |
230 V | |
Microtubos, tubos, 1 placa de PCR/1 placa de DWP | |
50/60 Hz | |
13 cm | |
4,2 kg |