Learn More
Eppendorf™ Dispositivo MixMate™ básico (sin soportes para tubos)
Código de producto. 16080542 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
16080542 Enchufe de la UE cada uno
1 options
Código de producto. 16080542 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5353000510
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este mezclador 3 en 1 para placas, tubos y mezcla de vórtex está indicado para cuando se requiere una mezcla recta. Este instrumento de alta velocidad proporciona una mezcla completa de sus muestras en segundos. Excepcional 2D Mix-Control para una mezcla
  • Mezclador de alta velocidad (hasta 3000 rpm) para una mezcla rápida y eficiente de pequeños volúmenes en todos los formatos de recipientes comunes de hasta 50 ml
  • Tecnología 2DMix-Control (órbita de mezcla plana sin movimiento vertical) para una mezcla controlada y resultados reproducibles en segundos
  • Tecnología antiderrames para controlar los movimientos de mezcla sin humectación de la tapa y sin contaminación cruzada
  • 5 soportes para tubos diferentes (0,5 mL, 1,5/2,0 mL, 5/15 mL, 25/50 mL, placas PCR de 96 pocillos) para una alta flexibilidad de los recipientes
  • Función de vórtex ergonómico integrado para varios formatos de recipientes y distintas mezclas de muestras
  • Transferencia mínima de vibración de mano/brazo durante el vórtice (certificado disponible) para una operación ergonómica (PhysioCare Concept™)
  • 5 teclas programables con parámetros de mezcla estándar predefinidos para un uso sencillo
  • Muy estable - permanece inmóvil incluso a la velocidad máxima de mezcla
  • Funcionamiento silencioso para mejorar el entorno de trabajo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de velocidad 3000 rpm
Tensión 230 V
Vataje 40 W
Admite Microtubos, tubos, 1 placa de PCR/1 placa de DWP
Capacidad de tubos 0,2 ml, 0,5 ml, 1,5 ml, 2,0 ml, 1 placa de PCR/1 placa de DWP
Tipo de tapón Enchufe de la UE
Frecuencia 50/60 Hz
Fondo (métrico) 23 cm
Altura (métrico) 13 cm
Anchura (métrico) 17 cm
Peso con embalaje (métrico) 4,2 kg
N.º de posiciones 96 x 0,2 ml, 24 x 0,5 ml, 24 x 1,5 ml, 24 x 2,0 ml, 1 placa de PCR/1 placa de DWP