Learn More
Merck Filtros de membrana hidrófila de superficie plana de éster de celulosa mixta
Mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic
231.00€ - 281.00€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Tipo de filtro | Filtro de membrana |
Material | Éster de celulosa mixta |
Tamaño de poro | 1,2 μm |
Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza en aplicaciones analíticas y de investigación |
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del filtro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10116300
|
Merck
RAWP05000 |
50 mm |
281.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10430411
|
Merck
RAWP03700 |
37 mm |
231.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore™ membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications.MF-Millipore™ filters without Triton™ surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore™ filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Especificaciones
Blanco | |
Éster de celulosa mixta | |
Se utiliza en aplicaciones analíticas y de investigación | |
100Pack | |
Membranas de filtración |
Filtro de membrana | |
1,2 μm | |
150 µg/cm2 | |
Plano |