Descripción
Las mezclas biológicamente inertes de acetato de celulosa y nitrato de celulosa han hecho MF-Millipore™ Los filtros de membrana son una de las membranas más utilizadas en aplicaciones analíticas y de investigación.
MF-Millipore™ filtros sin Triton™ Los surfactantes contienen cantidades mínimas de agente humectante y tienen un contenido extraíble de agua menor que el estándar. MF-Millipore™ filtros.
Características& Beneficios:
- Filtro versátil para aplicaciones de monitorización biológica y ambiental
- Disponible en una gama de tamaños de poro, de color negro o blanco, con o sin superficie cuadriculada.
- Compatible con los métodos de esterilización en autoclave, con óxido de etileno y radiación gamma
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Tipo de filtro | Filtro de membrana |
| Material | MCE |
| Tamaño de poro | 1,2 μm |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza en aplicaciones analíticas y de investigación |
| Capacidad de unión de proteínas | 150 μg/ cm2 |
| Cantidad | 100Pack |
| Tipo de superficie | Liso |
| Tipo | Membranas de filtración |
| Diámetro (métrico) | 50 mm |
| Mostrar más |