Learn More
Advantec Mfs™ Filtro de membrana de ésteres de celulosa mixta
MCE membranes are popular for many applications in the microbiological examination of water, wastewater, pharmaceuticals, food and beverages, and air monitoring. They offer high recovery rates and superior flow rates.
204.00€ - 455.00€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Material | Éster de celulosa mixta |
Tamaño de poro | 0,2 μm |
Esterilidad | Estéril |
Para utilizar con (aplicación) | Para análisis microbiológicos |
Código de producto | Marca | Tipo de superficie | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de superficie | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11774789
|
Advantec Mfs™
A020H047A |
Gridded |
204.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11734789
|
Advantec Mfs™
A020G047A |
Plain |
455.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- High recovery rates and superior flow rates.
Especificaciones
Blanco | |
0,2 μm | |
Para análisis microbiológicos | |
Filtro de membrana | |
47 mm |
Éster de celulosa mixta | |
Estéril | |
100 paquete | |
1.9 in. |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Peligro
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Advantec Mfs™ Filtro de membrana de ésteres de celulosa mixta