Learn More
Advantec Mfs™ Filtro de membrana de ésteres de celulosa mixta
Descripción
- Altas tasas de recuperación y caudales superiores.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Material | MCE |
| Tamaño de poro | 0,2 μm |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Para análisis microbiológicos |
| N.° por paquete | 100 paquete |
| Tipo de superficie | Con rejilla |
| Tipo | Filtro de membrana |
| Diámetro (imperial) | 1,9 in |
| Diámetro (métrico) | 47 mm |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Sólido inflamable Categoría 2
- H228-Sólido inflamable.