Learn More
Lovibond™ Análisis de agua Minikit
El análisis de agua Lovibond™ Minikit es fácil de utilizar y proporciona resultados muy precisos.
Marca: Lovibond™ 414100
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El análisis de agua Lovibond™ Minikit es fácil de utilizar y proporciona resultados muy precisos.
- Fácil manejo y dosificación exacta de reactivos
- Alta precisión
- Reactivos en comprimidos Lovibond™ envuelta en aluminio con una vida útil mínima garantizada de 5 años
- Envío sin restricciones
- Almacenamiento seguro
Especificaciones
Resistencia al ácido de limpieza | |
0,75-10 % de ácido | |
Recuento de comprimidos |
Caja con tapa abatible que contiene un tubo agitador, reactivos en comprimidos de disolución rápida e instrucciones. | |
Aproximadamente 40 pruebas | |
Kit de análisis de agua Minikit |
Título del producto
Lovibond™ Análisis de agua Minikit > Analitos: Resistencia al ácido de limpieza
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido