Learn More
Lovibond™ Análisis de agua Minikit
El análisis de agua Lovibond™ Minikit es fácil de utilizar y proporciona resultados muy precisos.
Marca: Lovibond™ 414140
Descripción
El análisis de agua Lovibond™ Minikit es fácil de utilizar y proporciona resultados muy precisos.
- Fácil manejo y dosificación exacta de reactivos
- Alta precisión
- Reactivos en comprimidos Lovibond™ envuelta en aluminio con una vida útil mínima garantizada de 5 años
- Envío sin restricciones
- Almacenamiento seguro
Especificaciones
Alcalinidad-P, CaC03 | |
De 20 a 500 mg/l | |
Recuento de comprimidos |
Caja con tapa abatible que contiene un tubo agitador, reactivos en comprimidos de disolución rápida e instrucciones. | |
Aproximadamente 40 pruebas | |
Kit de análisis de agua Minikit |
Seguridad y manipulación
- MINIKIT TEST ALKALINITY P AF414 .
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: sulphanilic acid