Learn More
Greiner Bio-One Tubo MiniCollect™, tapón verde, heparina de litio, no estéril
Recubierto con heparina de litio para bloquear la cascada de coagulación.
256.21€ - 1024.83€
Especificaciones
Aditivo | Heparina de litio |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Cierre incluido | Sí |
Color del tapón | Verde |
Cantidad | 500/paq. |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15708179
|
Greiner Bio-One
450536 |
0,5 ml |
1024.83€
paquete de 500 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15718179
|
Greiner Bio-One
450537 |
1 mL |
256.21€
paquete de 500 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- La pared interior está recubierta con heparina de litio secada en aerosol, que actúa como anticoagulante para bloquear la cascada de coagulación.
Especificaciones
Heparina de litio | |
Sí | |
500/paq. |
No estéril | |
Verde |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Greiner Bio-One Tubo MiniCollect™, tapón verde, heparina de litio, no estéril