Learn More
Greiner Bio-One Tubo MiniCollect™, tapón verde, heparina de litio, no estéril
Código de producto. 15708179
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 ml
1 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15708179 0,5 ml paquete de 500
15718179 1 mL paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15708179 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 450536
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1080.00€
    1020.46€ / paquete de 500
    Ahorro 59.54€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Recubierto con heparina de litio para bloquear la cascada de coagulación.
  • La pared interior está recubierta con heparina de litio secada en aerosol, que actúa como anticoagulante para bloquear la cascada de coagulación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aditivo Heparina de litio
Esterilidad No estéril
Capacidad (métrico) 0,5 ml
Cierre incluido Sí
Color del tapón Verde
Cantidad 500/paq.