Learn More
Fisherbrand™ Etiquetas de tira y puntos Micryo™ para el almacenamiento criogénico, láminas de impresión láser
Usos previstos: crioalmacenamiento con nitrógeno líquido, refrigeración y aplicaciones de ultracongeladores.
Brand: Fisherbrand™ 15930E
50.68 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24132" para aplicar la oferta.
Includes: Plantilla para instrucciones de impresión.
Description
Usos previstos de crioalmacenamiento con nitrógeno líquido, refrigeración y aplicaciones de ultracongeladores.
Ideales para todas las aplicaciones de crioalmacenamiento, nitrógeno líquido, refrigeración y ultracongeladores. Adecuadas para su uso en tubos de microcentrífuga, viales criogénicos, gradillas, cajas y placas de microtitulación. El adhesivo resiste temperaturas de -196 °C a 121 °C (-321 °F a 250 °F)
- No es necesario que sean autoluminadas
- Las etiquetas más delgadas permiten que los tubos se ajusten a la mayoría de los sistemas de almacenamiento
- Disponibles en una gama completa de colores y tamaños
- Se garantiza que no se caen en condiciones de uso normales (siempre que se sigan las instrucciones del usuario)
- También se ofrecen en rollos (consulte los números de catálogo de las series 15-910 y 15-920)
Aplicaciones de crioalmacenamiento, nitrógeno líquido, refrigeración y ultracongeladores
Specifications
Blanco | |
Etiqueta criogénica | |
Gradillas, cajas | |
1 x 2,6 pulg | |
De -321 F a 250 °F | |
1 in x 2,6 in |
Etiqueta | |
Aplicaciones de crioalmacenamiento, nitrógeno líquido, refrigeración y ultracongeladores | |
600/paq. | |
2,5 x 6,6 cm | |
De -196 °C a +121 °C |
Promotions
-
Multiple Manufacturers
Productos de laboratorio de uso diario
Desde toallitas húmedas a cubos de basura, pasando por etiquetas y forros: ahorre en todos ellos.Promo Code: 24132Expires: 2025-08-24
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.