Learn More
Fisherbrand™ Etiquetas de tira y puntos Micryo™ para el almacenamiento criogénico, láminas de impresión láser
Código de producto. p-3965494 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Blanco
Para utilizar con (equipo):
Gradillas, cajas
Tubos de 1,5 a 2 ml
Formato:
Etiqueta
Tamaño (imperial):
0,5 x 1,25 in
1 x 2,6 pulg
Tamaño de la unidad:
paquete de 1700
paquete de 600
Código de producto. 16468115
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Plantilla para instrucciones de impresión.
Usos previstos: crioalmacenamiento con nitrógeno líquido, refrigeración y aplicaciones de ultracongeladores.
Usos previstos de crioalmacenamiento con nitrógeno líquido, refrigeración y aplicaciones de ultracongeladores.
Ideales para todas las aplicaciones de crioalmacenamiento, nitrógeno líquido, refrigeración y ultracongeladores. Adecuadas para su uso en tubos de microcentrífuga, viales criogénicos, gradillas, cajas y placas de microtitulación. El adhesivo resiste temperaturas de -196 °C a 121 °C (-321 °F a 250 °F)
  • No es necesario que sean autoluminadas
  • Las etiquetas más delgadas permiten que los tubos se ajusten a la mayoría de los sistemas de almacenamiento
  • Disponibles en una gama completa de colores y tamaños
  • Se garantiza que no se caen en condiciones de uso normales (siempre que se sigan las instrucciones del usuario)
  • También se ofrecen en rollos (consulte los números de catálogo de las series 15-910 y 15-920)
Aplicaciones de crioalmacenamiento, nitrógeno líquido, refrigeración y ultracongeladores
Especificaciones
Color Blanco
Formato Etiqueta
Tipo de producto Etiqueta criogénica
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de crioalmacenamiento, nitrógeno líquido, refrigeración y ultracongeladores
Para utilizar con (equipo) Tubos de 1,5 a 2 ml
Incluye Plantilla para instrucciones de impresión
Cantidad 1700/paq.
Tamaño (imperial) 0,5 x 1,25 in
Tamaño (métrico) 1,2 x 3,1 cm
Intervalo de temperatura (imperial) De -321 F a 250 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +121 °C
Dimensions (LxW) 12,5 mm (0,5 pulg.) x 31,75 mm (1,25 pulg.)