Learn More
Carl Zeiss™ Microscope Stage Micrometers
Finely divided stage micrometer for calibrating optical systems with eyepiece graticule patterns. Carl Zeiss™ Microscope Stage Micrometer includes 1mm and 1/100mm intervals.
en la oferta
Especificaciones
Tipo | Micrómetro de platina |
---|---|
Incluye | Micrómetro de platina, 5 líneas con intervalos de 1 mm en dirección y |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11884953
|
Carl Zeiss™
474026-0000-000 |
Microscopio de luz transmitida, retícula de ocular |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11866422
|
Carl Zeiss™
474027-0000-000 |
Microscopio de luz reflejada, retícula de ocular |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
- For calibrating optical systems with eyepiece graticule patterns
- 5 lines with 1mm intervals in y-direction
- 100 lines with 1/100mm intervals in y-direction
Especificaciones
Micrómetro de platina | |
Micrómetro de platina, 5 líneas con intervalos de 1 mm en dirección y |