Learn More
Carl Zeiss™ Microscope Stage Micrometers
Finely divided stage micrometer for calibrating optical systems with eyepiece graticule patterns. Carl Zeiss™ Microscope Stage Micrometer includes 1mm and 1/100mm intervals.
Marca: Carl Zeiss™ 474027-0000-000
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Includes: 5 líneas con intervalos de 1 mm en dirección y, 100 líneas con intervalos de 1/100 mm en dirección y
Descripción
- Para calibrar sistemas ópticos con patrones de retícula de ocular
- 5 líneas con intervalos de 1 mm en dirección y
- 100 líneas con intervalos de 1/100 mm en dirección y
Especificaciones
Micrómetro de platina | |
Microscopio de luz reflejada, retícula de ocular | |
Micrómetro de platina, 5 líneas con intervalos de 1 mm en dirección y |