Learn More
Ansell™ Microchem™ 3000 Trajes encapsulados con sistemas PAPR
Proporciona protección para la cabeza y el cuerpo contra sustancias peligrosas. Los monos encapsulados MICROCHEM™ 3000 PAPR cuentan con un tejido de 3 capas suave y flexible, fuertes costuras soldadas por ultrasonidos y una barrera química eficaz contra la mayoría de los productos químicos inorgánicos.
769.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Tipo 3/4 EN14605, tipo 5 EN ISO 13982-1, EN14126, EN1073-2, EN 12941, EN1149-5 |
---|---|
Color | Amarillo |
Hood Type | Totalmente encapsulado |
Material | Laminado de polipropileno microporoso |
Estilo de tobillo | Calcetines incluidos, botas con cierre de botones a presión |
Descripción
- Traje de protección completamente encapsulado para su uso en combinación con la unidad de ventilador Scott Proflow PAPR, manguera de aire y filtros.
- Puños dobles con elástico, calcetines integrados con vuelta sobre bota.
- Cordones de emergencia unido al hombro izquierdo y el omoplato izquierdo desde el punto de vista del usuario
- Tejido de barrera multicapa eficaz contra numerosos productos químicos
- Amarillo brillante muy visible para mejorar la seguridad del trabajador
- Ligeros pero duraderos
- Antiestáticos según EN 1149-5
Especificaciones
Tipo 3/4 EN14605, tipo 5 EN ISO 13982-1, EN14126, EN1073-2, EN 12941, EN1149-5 | |
Totalmente encapsulado | |
Calcetines incluidos, botas con cierre de botones a presión | |
SMS permeable al aire | |
Cordón de emergencia | |
Ninguno | |
Cosido, con cinta |
Amarillo | |
Laminado de polipropileno microporoso | |
Admite la unidad de ventilador Scott Proflow 2SC/EX PAPR, la manguera de aire y los filtros | |
Doble, elástico | |
Unidad de ventilador Scott Proflow 2SC/EX PAPR, manguera de aire y filtros | |
Monos encapsulados | |
Incluye cordón de emergencia |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Ansell™ Microchem™ 3000 Trajes encapsulados con sistemas PAPR