Learn More
Ansell™ Microchem™ 3000 Trajes encapsulados con sistemas PAPR
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
Medio
Grande
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Descripción
- Traje de protección completamente encapsulado para su uso en combinación con la unidad de ventilador Scott Proflow PAPR, manguera de aire y filtros.
- Puños dobles con elástico, calcetines integrados con vuelta sobre bota.
- Cordones de emergencia unido al hombro izquierdo y el omoplato izquierdo desde el punto de vista del usuario
- Tejido de barrera multicapa eficaz contra numerosos productos químicos
- Amarillo brillante muy visible para mejorar la seguridad del trabajador
- Ligeros pero duraderos
- Antiestáticos según EN 1149-5
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Tipo 3/4 EN14605, tipo 5 EN ISO 13982-1, EN14126, EN1073-2, EN 12941, EN1149-5 |
| Color | Amarillo |
| Hood Type | Totalmente encapsulado |
| Material | Laminado de polipropileno microporoso |
| Tamaño | XL |
| Estilo de tobillo | Calcetines incluidos, botas con cierre de botones a presión |
| Estilo de la parte posterior | Admite la unidad de ventilador Scott Proflow 2SC/EX PAPR, la manguera de aire y los filtros |
| Tipo de collarín | SMS permeable al aire |
| Estilo de manguito | Doble, elástico |
| Descripción | Cordón de emergencia |
| Mostrar más |