Learn More
Thermo Scientific™ Celda para microcompresión y ventana de diamante opcional Spectra-Tech
La celda para microcompresión y ventana de diamante opcional Thermo Scientific Spectra-Tech permite aplanar y adelgazar muestras para análisis de microtransmisión.
Marca:  Thermo Scientific™ 7000-302
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13256254
  • 86.25€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
La celda para microcompresión y ventana de diamante opcional Thermo Scientific Spectra-Tech permite aplanar y adelgazar muestras para análisis de microtransmisión.
La celda para microcompresión Spectra-Tech proporciona una manera más rápida de preparar muestras de microscopio para realizar análisis de transmisión mediante espectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier (FT-IR). El soporte de muestras se utiliza para aplanar y desmenuzar muestras con el fin de obtener análisis eficientes.
El microanálisis de transmisión ofrece al usuario el máximo control de la calidad espectral, dado que dicha técnica de preparación de muestras optimiza el grosor y las dimensiones espaciales para microanálisis. Es una técnica de eficacia demostrada y muy consolidada en la comunidad forense, puesto que genera un espectro que se puede comparar directamente con espectros de referencia y de biblioteca.
Celda para microcompresión
  • Diseño de celda de perfil bajo
    • Permite la compresión moderada de la muestra para reducir aún más su grosor, a la vez que ofrece todo el espacio necesario bajo los objetivos cuando la distancia de trabajo es limitada.
    • Permite utilizar microscopios de infrarrojo Thermo Scientific equipados con objetivos 10X, 15X o 32X, así como microscopios de otros fabricantes.
  • Utiliza ventanas de sal de 13 mm de diámetro, disponibles en el mercado, para aplanar de modo uniforme y sostener muestras elastoméricas blandas para su análisis.
  • Los materiales típicos de las ventanas son BaF2 y KBr de tamaño estándar, económicos y transparentes por infrarrojos
Ventanas de diamante
  • Son útiles para desmenuzar y aplanar muestras más duras, como las de minerales y cristales orgánicos que podrían romper las ventanas de sal.
  • Permiten la rápida preparación de muestras sin temor a la ruptura de la ventana.
  • Sumamente duraderas: eliminan la necesidad de aplanar las muestras con herramientas de preparación más tradicionales.
  • Sin facetas: casi transparentes en la región de infrarrojo, excepto las estructuras reticulares que fácilmente exceden el coeficiente necesario.
Aviso sobre pedidos:
  • Celda para microcompresión: solicite las ventanas de sal por separado
  • Celda de diamante para microcompresión: incluye dos ventanas de diamante, herramienta de inserción y junta tórica.
Recomendada para:
  • Monofibras
  • Minerales y cristales
  • Escamas de pintura
  • Micromuestras extraídas de defectos.
  • Muestras de caucho
  • Láminas multicapa
Especificaciones
Especificaciones
Celda para microcompresión
Ventana KBr, 13 x 2 mm
Microscopía FT-IR