Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio de polímero MetroMax i™, parte superior fenólica negra con estante Solid i
Mantenga su laboratorio limpio con la mesa de trabajo de laboratorio de polímero Metro MetroMax i™, que ofrece una resistencia superior a la corrosión con la protección de productos antimicrobianos Microban™ integrada.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Ideal para laboratorio
Altura (imperial) 40,5 in
Altura (métrico) 101,6 cm
Capacidad portante (imperial) 600 lb
Capacidad portante (métrico) 273 kg
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
Estas mesas de trabajo proporcionan la plataforma de producto ideal, tienen un diseño modular y ofrecen la máxima flexibilidad en función de los requisitos de la aplicación.
  • Construcción de polímeros avanzada para entornos de laboratorio corrosivos
  • Superficies lisas fáciles de limpiar
  • Las unidades móviles se pueden mover fácilmente para limpiar detrás del área de la mesa
  • Amplia gama de accesorios y opciones de ruedas disponibles
Información de órdenes
Casters must be ordered separately.
Especificaciones
Especificaciones
Ideal para laboratorio
101,6 cm
273 kg
76,2 cm
40,5 in
600 lb
30 in
Polímero
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio de polímero MetroMax i™, parte superior fenólica negra con estante Solid i