Learn More
Metro™ Kits de unidades intermedias estacionarias qwikTRAK™
Almacenamiento de alta densidad y fácil acceso
478.00€ - 805.00€
Especificaciones
Altura (imperial) | 74 pulg |
---|---|
Altura (métrico) | 1880 mm |
Incluye | Postes altos estacionarios de 188 cm (74 pulgadas) y elementos de conexión |
Tipo de producto | Kit de unidad intermedia estacionaria |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Material | Peso (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Material | Peso (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15906871
|
Metro™
BTAC |
Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™ Super Adjustable™ | Acero | 22,6 lb |
478.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 06-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15916871
|
Metro™
BTAK3 |
Sistema de estantes Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ | Acero | 22,6 lb |
585.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 06-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15936871
|
Metro™
BTAX3 |
Sistema de estantes Metro™ MetroMax i™ y Q™ | Polímero | 15,7 lb |
723.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 06-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15926871
|
Metro™
BTAS |
Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™ Super Adjustable™ | Acero inoxidable | 22,6 lb |
805.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 06-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
QwikTRAK storage systems are designed with a track anchored to the floor which allows easy access to all shelves in an efficient storage space.
- Stationary intermediate unit helps organize storage systems
- 1880mm (74 in.) high posts
For storage with Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™, MetrMax Q™, or MetroMax i™ shelf storage systems
Información de órdenes
Shelves sold separately
Especificaciones
74 pulg | |
1880 mm | |
Postes altos estacionarios de 188 cm (74 pulgadas) y elementos de conexión | |
Kit de unidad intermedia estacionaria |