Learn More
Metro™ Kits de unidades intermedias estacionarias qwikTRAK™
Código de producto. 15906871
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Metro MetroMax Sistema de estanterías i y Q
Metro Super Erecta , Super Erecta Sistema de estanterías profesional y súper ajustable
Metro Super Erecta Sistema de estanterías súper ajustables
Material:
Acero
Acero inoxidable
Polímero
Peso (imperial):
15,7 lb
22,6 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Material Peso (imperial) unitSize
15906871 Metro Super Erecta Sistema de estanterías súper ajustables Acero 22,6 lb cada uno
15916871 Metro Super Erecta , Super Erecta Sistema de estanterías profesional y súper ajustable Acero 22,6 lb cada uno
15936871 Metro MetroMax Sistema de estanterías i y Q Polímero 15,7 lb cada uno
15926871 Metro Super Erecta Sistema de estanterías súper ajustables Acero inoxidable 22,6 lb cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15906871 Proveedor Metro™ N.º de proveedor BTAC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    439.00€
    374.71€ / paquete de 1
    Ahorro 64.29€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
  • 1880 mm (74 in) Puestos altos
  • Tornillería para conectar una unidad intermedia estacionaria a las guías
  • Tornillería para anclar las guías al suelo
Almacenamiento de alta densidad y fácil acceso
Los sistemas de almacenamiento qwikTRAK están diseñados con una guía anclada al suelo que permite acceder fácilmente a todos los estantes en un espacio de almacenamiento eficiente.
  • La unidad intermedia estacionaria ayuda a organizar los sistemas de almacenamiento
  • 1880 mm (74 in) puestos altos
Para almacenamiento con Super Erecta™ , Super Erecta Pro™ , Súper Adjustable™ , MetrMax Q™ , o MetroMax i™ sistemas de almacenamiento en estanterías
Información de órdenes
Los estantes se venden por separado
Especificaciones
Tipo de producto Kit de unidad intermedia estacionaria
Acabado Cromo
Para utilizar con (equipo) Metro Super Erecta Sistema de estanterías súper ajustables
Altura (imperial) 74 in
Altura (métrico) 1880 mm
Incluye 74 in Postes fijos altos y herrajes de conexión
Peso (imperial) 22,6 lb
Peso (métrico) 10,3kg
Material Acero