Learn More
Metro™ Kits de unidades intermedias estacionarias MetroMax i™ Top-Track
Almacenamiento de alta densidad y fácil acceso
779.00€ - 800.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Sistema Metro™ MetroMax i™ y Q™ Top-Track™ |
---|---|
Altura (imperial) | 86 pulg |
Altura (métrico) | 2185 mm |
Incluye | Postes de 2185 mm (86 pulgadas), tornillería y componentes de conexión |
Tipo de producto | Kit de unidad intermedia estacionaria |
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) del estante | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) del estante | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15917221
|
Metro™
MXTTA18 |
18 pulg |
779.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15927221
|
Metro™
MXTTA24 |
24 pulg |
800.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Top-Track storage systems increase storage capacity and ease of access with overhead guide tracks.
- Stationary intermediate unit helps organize MetroMax i Top-Track storage systems
- Required when the desired length of track exceeds 6405mm (21 ft.)
- 2185mm (86 in.) high posts
Información de órdenes
Shelves are ordered separately.
Especificaciones
Sistema Metro™ MetroMax i™ y Q™ Top-Track™ | |
2185 mm | |
Kit de unidad intermedia estacionaria |
86 pulg | |
Postes de 2185 mm (86 pulgadas), tornillería y componentes de conexión |