Learn More
Metro™ Kits de unidades intermedias estacionarias MetroMax i™ Top-Track
Código de producto. 15917221
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (imperial) del estante:
18 pulg
24 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (imperial) del estante unitSize
15917221 18 pulg cada uno
15927221 24 pulg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15917221 Proveedor Metro™ N.º de proveedor MXTTA18
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
  • Postes de 2185 mm (86 pulgadas)
  • Tornillería/componentes para la conexión de conjuntos de guías a una unidad intermedia estacionaria
Almacenamiento de alta densidad y fácil acceso
Los sistemas de almacenamiento Top-Track aumentan la capacidad de almacenamiento y la facilidad de acceso con las guías superiores.
  • La unidad intermedia estacionaria ayuda a organizar MetroMax i Sistemas de almacenamiento Top-Track
  • Requerido cuando la longitud deseada de la pista excede los 6405 mm (21 pies).
  • 2185 mm (86 in) puestos altos
Información de órdenes
Los estantes se piden por separado.
Especificaciones
Tipo de producto Kit de unidad intermedia estacionaria
Para utilizar con (equipo) Sistema Metro™ MetroMax i™ y Q™ Top-Track™
Altura (imperial) 86 in
Altura (métrico) 2185 mm
Incluye Postes de 2185 mm (86 pulgadas), tornillería y componentes de conexión
Anchura (imperial) del estante 18 pulg
Anchura (métrico) del estante 45,7cm