Learn More
Cloruro de metilmercurio(II), solución estándar en H2O, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 115-09-3 | CH3ClHg | 251.077 g/mol
108.00€ - 373.00€
CAS 115-09-3
Fórmula molecular CH3ClHg
Peso molecular (g/mol) 251.077
Número MDL MFCD00013592
Clave InChI BABMCXWQNSQAOC-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo methylmercury chloride, methylmercuric chloride, caspan, mercury, chloromethyl, methyl mercuric chloride, mercury methyl chloride, chloro methyl mercury, methyl meruric chloride, monomethyl mercury chloride, methylmercury monochloride
PubChem CID 409301
ChEBI CHEBI:28216
Nombre IUPAC cloro(metil)mercurio
SMILES C[Hg]Cl
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11377758
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
033553.AA
5 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11367758
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
033553.AC
25 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Methylmercury(II) chloride is used as a precursor for the preparation of methyl mercury acetate. It is used as a specific reagent (electron stain) for sulfhydryl groups in biological materials like protein as well as demonstration in electron microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P260-P314-P501c
H373.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Clase:6,1; grupo de embalaje:II
missing translation for 'einecsNumber' : 204-064-2
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de metilmercurio(II), solución estándar en H2O, Thermo Scientific Chemicals