Learn More
Cloruro de metilmercurio(II), solución estándar en H2O, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Methylmercury(II) chloride is used as a precursor for the preparation of methyl mercury acetate. It is used as a specific reagent (electron stain) for sulfhydryl groups in biological materials like protein as well as demonstration in electron microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methylmercury(II) chloride |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 25 mL |
Beilstein | 3600218 |
Información de solubilidad | Miscible with lipid. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.08 |
Aspecto | Clear |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1256501 | Certificado de análisis | 17/11/2022 | 033553.AA,033553.AC |
1253540 | Certificado de análisis | 04/11/2022 | 033553.AA,033553.AC |
283611 | Certificado de análisis | 31/10/2022 | 033553.AA,033553.AC |
1271754 | Certificado de análisis | 13/10/2022 | 033553.AA,033553.AC |
1245932 | Certificado de análisis | 13/10/2022 | 033553.AA,033553.AC |