Learn More
Clorhidrato de metilo4-aminotiofeno-3-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
66.05€ - 658.00€
CAS | 39978-14-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H7NO2S |
Peso molecular (g/mol) | 157.19 |
Número MDL | MFCD00068149 |
Clave InChI | BUFZZXCVOFBHLS-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride, methyl 3-aminothiophene-4-carboxylate hydrochloride, 3-carbomethoxy-4-aminothiophene hydrochloride, acmc-209zkz, methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate, chloride, 3-amino-4-methoxycarbonylthiophene hydrochloride, 4-amino-3-methoxycarbonylthiophene hydrochloride, methyl3-aminothiophene-4-carboxylatehydrochloride, 4-amino-3-methoxycarbonyl thiophene hydrochloride, methyl 4-aminothiophen-3-carboxylate hydrochloride |
PubChem CID | 2777609 |
Nombre IUPAC | metil 4-aminotiofeno-3-carboxilato; clorhidrato |
SMILES | COC(=O)C1=CSC=C1N |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10511502
|
Thermo Scientific Maybridge
GK01904DA |
1 g | Frasco de vidrio ámbar |
66.05€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10476272
|
Thermo Scientific Maybridge
GK01904EA |
10 g | Frasco de vidrio ámbar |
561.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10482854
|
Thermo Scientific Maybridge
GK01904EB |
25 g | Frasco de vidrio ámbar |
658.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
39978-14-8 | |
157.19 | |
BUFZZXCVOFBHLS-UHFFFAOYSA-N | |
2777609 | |
COC(=O)C1=CSC=C1N |
C6H7NO2S | |
MFCD00068149 | |
methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride, methyl 3-aminothiophene-4-carboxylate hydrochloride, 3-carbomethoxy-4-aminothiophene hydrochloride, acmc-209zkz, methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate, chloride, 3-amino-4-methoxycarbonylthiophene hydrochloride, 4-amino-3-methoxycarbonylthiophene hydrochloride, methyl3-aminothiophene-4-carboxylatehydrochloride, 4-amino-3-methoxycarbonyl thiophene hydrochloride, methyl 4-aminothiophen-3-carboxylate hydrochloride | |
metil 4-aminotiofeno-3-carboxilato; clorhidrato |
Especificaciones
Methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride | |
96.5 | |
97% | |
MFCD00068149 | |
BUFZZXCVOFBHLS-UHFFFAOYSA-N | |
metil 4-aminotiofeno-3-carboxilato; clorhidrato | |
2777609 | |
97% |
39978-14-8 | |
100.0 | |
C6H7NO2S | |
methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride, methyl 3-aminothiophene-4-carboxylate hydrochloride, 3-carbomethoxy-4-aminothiophene hydrochloride, acmc-209zkz, methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate, chloride, 3-amino-4-methoxycarbonylthiophene hydrochloride, 4-amino-3-methoxycarbonylthiophene hydrochloride, methyl3-aminothiophene-4-carboxylatehydrochloride, 4-amino-3-methoxycarbonyl thiophene hydrochloride, methyl 4-aminothiophen-3-carboxylate hydrochloride | |
COC(=O)C1=CSC=C1N | |
157.19 | |
193.65 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Nocivo en caso de ingestión.
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.