Learn More
Clorhidrato de metilo4-aminotiofeno-3-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10476272
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10476272 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10511502 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10482854 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
3 options
Código de producto. 10476272
Marca: Thermo Scientific Maybridge GK01904EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 39978-14-8
Fórmula molecular C6H7NO2S
Peso molecular (g/mol) 157.19
Número MDL MFCD00068149
Clave InChI BUFZZXCVOFBHLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride, methyl 3-aminothiophene-4-carboxylate hydrochloride, 3-carbomethoxy-4-aminothiophene hydrochloride, acmc-209zkz, methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate, chloride, 3-amino-4-methoxycarbonylthiophene hydrochloride, 4-amino-3-methoxycarbonylthiophene hydrochloride, methyl3-aminothiophene-4-carboxylatehydrochloride, 4-amino-3-methoxycarbonyl thiophene hydrochloride, methyl 4-aminothiophen-3-carboxylate hydrochloride
PubChem CID 2777609
Nombre IUPAC metil 4-aminotiofeno-3-carboxilato; clorhidrato
SMILES COC(=O)C1=CSC=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.65
Porcentaje de pureza 97%