Learn More
Metil-beta-ciclodextrina, PM promedio de 1310, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 128446-36-6 | C54H94O35 | 1303.311 g/mol
50.15€ - 530.64€
CAS | 128446-36-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C54H94O35 |
Peso molecular (g/mol) | 1303.311 |
Número MDL | MFCD00074980 |
Clave InChI | YZOUYRAONFXZSI-SBHWVFSVSA-N |
Sinónimo | beta-cyclodextrin methyl ethers, beta-cyd, methyl-?cyclodextrin, beta-w7 m1.8, dimethyl-, a-cyclodextrin, .beta.-cyclodextrin,methylethers, methyl-b-cyclodextrin cell culture*tested |
PubChem CID | 51051622 |
SMILES | COC1C(C2C(OC1OC3C(OC(C(C3OC)OC)OC4C(OC(C(C4OC)OC)OC5C(OC(C(C5OC)OC)OC6C(OC(C(C6OC)OC)OC7C(OC(C(C7OC)OC)OC8C(OC(O2)C(C8O)OC)CO)CO)CO)CO)CO)CO)CO)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10673035
|
Thermo Scientific Acros
377110050 |
5 g | Frasco de vidrio |
50.15€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10717475
|
Thermo Scientific Acros
377110250 |
25 g | Frasco de vidrio |
156.78€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10565734
|
Thermo Scientific Acros
377111000 |
100 g | Frasco de vidrio |
530.64€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de quelación/complexaciónIdentificadores de productos químicos
128446-36-6 | |
1303.311 | |
YZOUYRAONFXZSI-SBHWVFSVSA-N | |
51051622 |
C54H94O35 | |
MFCD00074980 | |
beta-cyclodextrin methyl ethers, beta-cyd, methyl-?cyclodextrin, beta-w7 m1.8, dimethyl-, a-cyclodextrin, .beta.-cyclodextrin,methylethers, methyl-b-cyclodextrin cell culture*tested | |
COC1C(C2C(OC1OC3C(OC(C(C3OC)OC)OC4C(OC(C(C4OC)OC)OC5C(OC(C(C5OC)OC)OC6C(OC(C(C6OC)OC)OC7C(OC(C(C7OC)OC)OC8C(OC(O2)C(C8O)OC)CO)CO)CO)CO)CO)CO)CO)O |
Especificaciones
Methyl-β-cyclodextrin | |
128446-36-6 | |
Blanco | |
187°C | |
Auténtico | |
MFCD00074980 | |
beta-cyclodextrin methyl ethers, beta-cyd, methyl-?cyclodextrin, beta-w7 m1.8, dimethyl-, a-cyclodextrin, .beta.-cyclodextrin,methylethers, methyl-b-cyclodextrin cell culture*tested | |
YZOUYRAONFXZSI-SBHWVFSVSA-N | |
1303.311 | |
Polvo |
Average Mn approx. 1310 | |
165.0°C to 172.0°C | |
187g/mL | |
5.0% max. | |
C54H94O35 | |
+161° to +167° (20°C, 589nm) (C=5, water) | |
Solubility in water: 800g/L (25°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,acetone,pyridine,,dimethylsulfoxide and dimethylformamide | |
COC1C(C2C(OC1OC3C(OC(C(C3OC)OC)OC4C(OC(C(C4OC)OC)OC5C(OC(C(C5OC)OC)OC6C(OC(C(C6OC)OC)OC7C(OC(C(C7OC)OC)OC8C(OC(O2)C(C8O)OC)CO)CO)CO)CO)CO)CO)CO)O | |
51051622 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Methyl-beta-cyclodextrin
RUO – Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Metil-beta-ciclodextrina, PM promedio de 1310, Thermo Scientific Chemicals