Learn More
Metil-beta-ciclodextrina, PM promedio de 1310, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10673035 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10673035 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10717475 25 g Frasco de vidrio 25 g
10565734 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10673035 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 377110050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.45€
    46.65€ / 5 g
    Ahorro 8.80€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 128446-36-6 | C54H94O35 | 1303.311 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de quelación/complexación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128446-36-6
Fórmula molecular C54H94O35
Peso molecular (g/mol) 1303.311
Número MDL MFCD00074980
Clave InChI YZOUYRAONFXZSI-SBHWVFSVSA-N
Sinónimo beta-cyclodextrin methyl ethers, beta-cyd, methyl-?cyclodextrin, beta-w7 m1.8, dimethyl-, a-cyclodextrin, .beta.-cyclodextrin,methylethers, methyl-b-cyclodextrin cell culture*tested
PubChem CID 51051622
SMILES COC1C(C2C(OC1OC3C(OC(C(C3OC)OC)OC4C(OC(C(C4OC)OC)OC5C(OC(C(C5OC)OC)OC6C(OC(C(C6OC)OC)OC7C(OC(C(C7OC)OC)OC8C(OC(O2)C(C8O)OC)CO)CO)CO)CO)CO)CO)CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl-β-cyclodextrin
Nombre de nota Average Mn approx. 1310
Punto de fusión 165.0°C to 172.0°C
Color Blanco
Densidad 187g/mL
Temperatura de inflamación 187°C
Pérdida por secado 5.0% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Rotación específica +161° to +167° (20°C, 589nm) (C=5, water)
Información de solubilidad Solubility in water: 800g/L (25°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,acetone,pyridine,,dimethylsulfoxide and dimethylformamide
Forma física Polvo