Learn More
Metanol, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™
Obtenga resultados de separación y rendimiento rápidos y reproducibles. Metanol, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™ es un reactivo/disolvente de HPLC probado en función y optimizado para aplicaciones que maximizan el rendimiento y la facilidad de utilización sin renunciar a la eficacia ni a la reproducibilidad.
55.00€ - 116.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10241061
|
JT Baker
8404.1000 |
1 L | Vidrio |
55.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10251061
|
JT Baker
8404.2500 |
2.5 L | Vidrio |
116.00€
2.50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10211111
|
JT Baker
8404.5000 |
5 L | EcoTainer seguridad de metal puede | N/A | ||||||
Descripción
Los reactivos BAKER ANALYZED HPLC son disolventes de alta pureza, sales de tampón y modificadores de fase móvil que se emplean en separaciones analíticas y preparativas. Están optimizados para aplicaciones de investigación y control de calidad, incluidas la cromatografía líquida de alta resolución, la cromatografía de permeación en gel y el análisis espectrofotométrico UV.
- La recalibración o los ajustes debidos a los cambios de lote se minimizan para obtener un rendimiento óptimo de instrumentos sensibles
- Bajo fondos libres de picos externos
- Absorbancia UV baja en rangos críticos: asegurada mediante pruebas de absorbancia UV en una variedad de puntos y pruebas de elución en gradiente
- Pruebas de fluorescencia para detectar trazas de impurezas que podrían causar interferencias
- Función probada para: ensayo, agua, residuos mínimos después de la evaporación y absorbancia UV y fluorescencia en rangos críticos
- Consistencia de lote a lote, con un certificado de análisis real en la etiqueta
- Opciones de envasado innovadoras para garantizar la calidad del disolvente en el lugar de uso
67-56-1 |
Especificaciones
Methanol | |
Max. 0.30 at 225nm, Max. 0.10 at 240nm, Max. 0.01 at 265nm | |
67-56-1 | |
64°C | |
11°C | |
Alcohol | |
HPLC Isocratic Grade | |
Max. 5 ppm | |
Max. 0.0003meq/g | |
Max. 0.0002meq/g | |
Max. 0.05% | |
32.04g/mol | |
BAKER ANALYZED™ HPLC |
-97.8°C | |
Incolora | |
0.79 g/mL at 25°C | |
6 - 36 Vol % | |
240°C | |
Líquido | |
1.3314 nD | |
CH4O | |
CH3OH | |
16.9 kPa at 25°C | |
Carbinol, Methyl alcohol, Wood alcohol | |
≥99.8% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 200-659-6
- Metanol
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P405-Guardar bajo llave.