Learn More
Metanol, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™
Product Code. 10241061 Shop All J.T.Baker Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
Envase:
EcoTainer seguridad de metal puede
Vidrio
Unit Size:
1 litro
2.50 litro
5 litros
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10241061 1 L Vidrio 1 litro
10251061 2.5 L Vidrio 2.50 litro
10211111 5 L EcoTainer seguridad de metal puede 5 litros
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10241061
Brand: JT Baker 8404.1000
This item is not returnable. View return policy
Obtenga resultados de separación y rendimiento rápidos y reproducibles. Metanol, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™ es un reactivo/disolvente de HPLC probado en función y optimizado para aplicaciones que maximizan el rendimiento y la facilidad de utilización sin renunciar a la eficacia ni a la reproducibilidad.
Los reactivos BAKER ANALYZED HPLC son disolventes de alta pureza, sales de tampón y modificadores de fase móvil que se emplean en separaciones analíticas y preparativas. Están optimizados para aplicaciones de investigación y control de calidad, incluidas la cromatografía líquida de alta resolución, la cromatografía de permeación en gel y el análisis espectrofotométrico UV.
  • La recalibración o los ajustes debidos a los cambios de lote se minimizan para obtener un rendimiento óptimo de instrumentos sensibles
  • Bajo fondos libres de picos externos
  • Absorbancia UV baja en rangos críticos: asegurada mediante pruebas de absorbancia UV en una variedad de puntos y pruebas de elución en gradiente
  • Pruebas de fluorescencia para detectar trazas de impurezas que podrían causar interferencias
  • Función probada para: ensayo, agua, residuos mínimos después de la evaporación y absorbancia UV y fluorescencia en rangos críticos
  • Consistencia de lote a lote, con un certificado de análisis real en la etiqueta
  • Opciones de envasado innovadoras para garantizar la calidad del disolvente en el lugar de uso
Specifications
Nombre del producto químico o material Methanol
Punto de fusión -97.8°C
Absorbancia Max. 0.30 at 225nm, Max. 0.10 at 240nm, Max. 0.01 at 265nm
Color Incolora
CAS 67-56-1
Densidad 0.79 g/mL at 25°C
Punto de ebullición 64°C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 6 - 36 Vol %
Temperatura de inflamación 11°C
Punto de ignición 240°C
Olor Alcohol
Envase Vidrio
Forma física Líquido
Notas de grado de pureza HPLC Isocratic Grade
Índice de refracción 1.3314 nD
Residuos después de la evaporación Max. 5 ppm
Fórmula molecular CH4O
Ácido valorable Max. 0.0003meq/g
Fórmula lineal CH3OH
Base valorable Max. 0.0002meq/g
Presión de vapor 16.9 kPa at 25°C
Agua Max. 0.05%
Sinónimo Carbinol, Methyl alcohol, Wood alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.8%
Grado BAKER ANALYZED™ HPLC
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Metanol
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P405-Guardar bajo llave.