Learn More
Metanol, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Excede las especificaciones ACS
54.00€ - 112.00€
CAS | 67-56-1 |
---|---|
Fórmula molecular | CH4O |
Peso molecular (g/mol) | 32.04 |
Número MDL | MFCD00004595 |
Clave InChI | OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | Hydroxy methane , Methyl alcohol , Carbinol , Wood alcohol |
Nombre IUPAC | metanol |
SMILES | CO |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10281001
|
JT Baker
8045.1000 |
1 L | Frasco de vidrio |
54.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10179100
|
JT Baker
8045.2500 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
112.00€
2.50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15538464
|
JT Baker
8045.2500PE |
2.5 L | Frasco de plástico |
112.00€
2.50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
67-56-1 | |
32.04 | |
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N | |
metanol |
CH4O | |
MFCD00004595 | |
Hydroxy methane , Methyl alcohol , Carbinol , Wood alcohol | |
CO |
Especificaciones
-98°C | |
Máx. 10 (APHA) | |
0.7918 g/cm³ (20°C) | |
11°C | |
max. 0.001 % | |
MFCD00004595 | |
Hydroxy methane , Methyl alcohol , Carbinol , Wood alcohol | |
CO | |
32.04 |
67-56-1 | |
Clear | |
64.6°C (1013 hPa) | |
min. 99.8 % (by GC, corrected for water) | |
CH4O | |
max. 0.05 % | |
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N | |
metanol |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Ambiente
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Metanol
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P405-Guardar bajo llave.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Metanol, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™